Merck
ENAH03A0151A
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,4S)-4-hydroxycyclohex-2-en-1-yl]carbamate
Wybierz wielkość
50 MG
1799,55 zł
100 MG
2577,60 zł
250 MG
3589,65 zł
500 MG
5543,55 zł
1 G
7047,00 zł
2.5 G
13 616,55 zł
5 G
20 045,70 zł
10 G
29 633,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1266281-50MG
1799,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1799,55 zł
100 MG
2577,60 zł
250 MG
3589,65 zł
500 MG
5543,55 zł
1 G
7047,00 zł
2.5 G
13 616,55 zł
5 G
20 045,70 zł
10 G
29 633,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1266281-50MG
1799,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (1R,4S)-4-hydroxy-2-cyclohexen-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4,6,8-9,13H,5,7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
YOSDSNLBVMRZSO-DTWKUNHWSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266281
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266281
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)