Merck
ENAH03A014B8
Enamine
azetidin-3-yl acetate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.59
Numer MDL:
Iupac Name
3-azetidinyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c1-4(7)8-5-2-6-3-5;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
Klucz InChI
FMZWYSVWWFCTDP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223891
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223891
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)