Merck
ENAH03A01477
Enamine
(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.29
Numer MDL:
Iupac Name
(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-5-6-11(14-4)9(7-10)8-13/h5-7H,8,13H2,1-4H3
Klucz InChI
HXWJVGQRJZZUOD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091633
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091633
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)