Merck
ENAH03A01401
Enamine
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
2265,75 zł
250 MG
2880,00 zł
500 MG
4055,85 zł
1 G
4968,45 zł
2.5 G
8934,75 zł
5 G
12 819,15 zł
10 G
18 610,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1087035-100MG
2265,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2265,75 zł
250 MG
2880,00 zł
500 MG
4055,85 zł
1 G
4968,45 zł
2.5 G
8934,75 zł
5 G
12 819,15 zł
10 G
18 610,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1087035-100MG
2265,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-9(12)8(5-7)6-11/h1-2,5-6,12H,3H2
Klucz InChI
BKZOBSOONHBLJE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)