Merck
ENAH03A0139D
Enamine
3-(1-aminoethyl)-1lambda6-thietane-1,1-dione hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1951,65 zł
100 MG
2799,90 zł
250 MG
3911,40 zł
500 MG
6034,95 zł
1 G
7684,65 zł
2.5 G
14 862,60 zł
5 G
21 894,30 zł
10 G
32 371,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1266519-50MG
1951,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1951,65 zł
100 MG
2799,90 zł
250 MG
3911,40 zł
500 MG
6034,95 zł
1 G
7684,65 zł
2.5 G
14 862,60 zł
5 G
21 894,30 zł
10 G
32 371,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.67
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1266519-50MG
1951,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
269-270
Iupac Name
3-(1-aminoethyl)thietane 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-4(6)5-2-9(7,8)3-5;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
LPTHRRKIYMAGNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266519
Melting Point
269-270
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266519
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)