Merck
ENAH03A002CD
Enamine
[hydroxy(phenyl)phosphonomethyl]phosphonic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(hydroxy(phenyl)methylene)bis(phosphonic acid)
Inchi Code
1S/C7H10O7P2/c8-7(15(9,10)11,16(12,13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Klucz InChI
ZCOMURCDMLBWOR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081242
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081242
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)