Merck
ENAH03A00297
Enamine
benzenesulfonyl bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.07
Numer MDL:
mp
19-20
Iupac Name
benzenesulfonyl bromide
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Melting Point
19-20
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)