Merck
ENAH03A000B0
Enamine
lithium(1+) ion 4-hydroxybutane-1-sulfonate
Wybierz wielkość
100 MG
319,50 zł
250 MG
372,15 zł
500 MG
471,60 zł
1 G
547,65 zł
2.5 G
851,85 zł
5 G
1360,80 zł
10 G
2384,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1081931-100MG
319,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
319,50 zł
250 MG
372,15 zł
500 MG
471,60 zł
1 G
547,65 zł
2.5 G
851,85 zł
5 G
1360,80 zł
10 G
2384,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1081931-100MG
319,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
lithium 4-hydroxybutane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O4S.Li/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JVUTWSBTKMUFMN-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)