Merck
ENAH039FE277
Enamine
2-[(E)-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Wybierz wielkość
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1067802-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
2.5 G
11 422,80 zł
5 G
16 810,65 zł
10 G
24 836,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1067802-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-[(E)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C13H18BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-8-11-7-5-6-10-15-11/h5-10H,1-4H3/b9-8+
Klucz InChI
CTWJAXMMJWFSDO-CMDGGOBGSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)