Merck
ENAH038581F1
Enamine
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
Numer MDL:
Iupac Name
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-8-3-2-4-9(12)10(8)11-6-7/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
ZCZDBNLDVLDFPO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)