Merck
ENAH03856A04
Enamine
3-[(2-chlorophenoxy)methyl]aniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-((2-chlorophenoxy)methyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12ClNO.ClH/c14-12-6-1-2-7-13(12)16-9-10-4-3-5-11(15)8-10;/h1-8H,9,15H2;1H
Klucz InChI
YKBDQMLXMFGOMM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762772
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)