Merck
ENAH038568F0
Enamine
3-amino-5H,6H,7H,8H,9H-cyclohepta[c]pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[c]pyridine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-6-10-9-5-3-1-2-4-8(9)7-14-11(10)13/h7H,1-5H2,(H2,13,14)
Klucz InChI
BALZHIHEUOSEOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746957
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746957
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)