Merck
ENAH038568E8
Enamine
N-{[(2,4-difluorophenyl)methylidene]amino}guanidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.18
Iupac Name
(2E)-2-(2,4-difluorobenzylidene)hydrazinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H8F2N4/c9-6-2-1-5(7(10)3-6)4-13-14-8(11)12/h1-4H,(H4,11,12,14)/b13-4+
Klucz InChI
AGJYDFYYJUQKHZ-YIXHJXPBSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761475
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761475
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)