Kluczowe dokumenty
ENAH038567F7
Enamine
(1-methoxycycloheptyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(1-methoxycycloheptyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-11-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h2-8,10H2,1H3
Klucz InChI
NCHRTQDYCCCDDN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755046
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755046
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)