Merck
ENAH03856556
Enamine
tert-butyl 3-amino-2-methyl-2H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-2-methyl-2,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N4O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-6-5-8-9(7-16)14-15(4)10(8)13/h5-7,13H2,1-4H3
Klucz InChI
VROFMLOIDUXWIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746409
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746409
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)