Merck
ENAH0385653E
Enamine
[2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.57
Numer MDL:
Iupac Name
[2-chloro-6-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c8-6-2-4(3-13)1-5(12-6)7(9,10)11/h1-2,13H,3H2
Klucz InChI
ZFHFVKOYKPAGNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746331
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746331
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)