Merck
ENAH038563B0
Enamine
1-[4-(azetidin-3-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1495,35 zł
250 MG
2051,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-736511-100MG
1495,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1495,35 zł
250 MG
2051,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.71
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-736511-100MG
1495,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(4-(azetidin-3-yl)piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3O.ClH/c1-8(13)11-2-4-12(5-3-11)9-6-10-7-9;/h9-10H,2-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
XPWBWLWUEWHJMP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736511
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)