Merck
ENAH0385633C
Enamine
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3,9H2,1-2H3
Klucz InChI
ZKUMTRWQMFLGBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)