Merck
ENAH03856291
Enamine
4-methylbicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Iupac Name
4-methylbicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-5-2-6-3-7(6)4-8(5)9(10)11/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
DNAZUAVTUMONLH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741816
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741816
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)