Merck
ENAH03856259
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.3
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-12-6-8(15(10,13)14)9(11-12)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,10,13,14)
Klucz InChI
VYAMNARIRZAMCL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736626
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736626
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)