Merck
ENAH03856251
Enamine
(1r,4r)-4-[3-(oxolan-2-yl)propanamido]cyclohexane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
2162,25 zł
250 MG
2998,80 zł
500 MG
4607,55 zł
1 G
5853,60 zł
2.5 G
11 276,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-736500-100MG
2162,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2162,25 zł
250 MG
2998,80 zł
500 MG
4607,55 zł
1 G
5853,60 zł
2.5 G
11 276,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-736500-100MG
2162,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(1r,4r)-4-(3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanamido)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c16-13(8-7-12-2-1-9-19-12)15-11-5-3-10(4-6-11)14(17)18/h10-12H,1-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11-,12?
Klucz InChI
JVAZVMXJIDFFFC-FQVSMOOPSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736500
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)