Merck
ENAH0385622B
Enamine
2-(diphenylmethyl)-5-oxa-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-6-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.38
Numer MDL:
Iupac Name
2-benzhydryl-5-oxa-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-6-one
Inchi Code
1S/C19H20N2O2/c22-18-20-12-11-19(23-18)13-21(14-19)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,20,22)
Klucz InChI
PIHWTSQDXQYGFO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734963
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734963
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)