Merck
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
Wybierz wielkość
100 MG
1228,50 zł
250 MG
1749,15 zł
500 MG
2784,60 zł
1 G
3580,20 zł
2.5 G
7014,15 zł
5 G
10 372,05 zł
10 G
15 385,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-271174-100MG
1228,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1228,50 zł
250 MG
1749,15 zł
500 MG
2784,60 zł
1 G
3580,20 zł
2.5 G
7014,15 zł
5 G
10 372,05 zł
10 G
15 385,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-271174-100MG
1228,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
Klucz InChI
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)