Merck
ENAH03855D68
Enamine
5-sulfofuran-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
544,05 zł
250 MG
789,75 zł
500 MG
1503,45 zł
1 G
2065,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-156557-100MG
544,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
544,05 zł
250 MG
789,75 zł
500 MG
1503,45 zł
1 G
2065,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-156557-100MG
544,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-sulfo-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C5H4O6S/c6-5(7)3-1-2-4(11-3)12(8,9)10/h1-2H,(H,6,7)(H,8,9,10)
Klucz InChI
GZXIBGIUGORTLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)