Merck
ENAH03855CE0
Enamine
5-benzyl-4H,5H,6H,7H,8H-pyrazolo[1,5-a][1,4]diazepin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
Numer MDL:
Iupac Name
5-benzyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrazolo[1,5-a][1,4]diazepin-2-amine
Inchi Code
1S/C14H18N4/c15-14-9-13-11-17(7-4-8-18(13)16-14)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,9H,4,7-8,10-11H2,(H2,15,16)
Klucz InChI
VLMMATOFNNHYJY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386135
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386135
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)