Merck
ENA964517860
Enamine
2-chloro-6-propylpyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.64
Numer MDL:
mp
107-108
Iupac Name
2-chloro-6-propylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-3-7-4-6(9(12)13)5-8(10)11-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ADZGFLWGSFWWDY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132780
Melting Point
107-108
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132780
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)