Merck
ENA964505045
Enamine
8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59
Numer MDL:
Iupac Name
8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-5-2-1-3-11-6(8(12)13)4-10-7(5)11/h1-4H,(H,12,13)
Klucz InChI
FEWHPIPNJKLYIT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738219
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738219
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)