Merck
ENA964495698
Enamine
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.09
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2O2S/c8-4-1-5-6(14(9,12)13)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
DVHXQAYBSISIGP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729013
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729013
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)