Merck
ENA964493524
Enamine
(1-cyanocyclopentyl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Iupac Name
(1-cyanocyclopentyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H10FNO2S/c8-12(10,11)6-7(5-9)3-1-2-4-7/h1-4,6H2
Klucz InChI
MQSUGBCDZBDDGH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727796
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727796
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)