Merck
ENA964492213
Enamine
2-chloro-4-[(ethoxycarbonyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-[(ethoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-2-16-10(15)12-6-3-4-7(9(13)14)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Klucz InChI
HMTNYRXEKVKUJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726530
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726530
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)