Merck
ENA964491907
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.12
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2S/c1-5-4-8(13(10,11)12)6(2)3-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
WSJFYZGTSIIJAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727184
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727184
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)