Merck
ENA964491849
Enamine
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.08
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O3S/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)14(10,11)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ITPKAIPECFHXPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727123
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727123
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)