Merck
ENA964491788
Enamine
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.1
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c1-14-8(11)6-4-5(15(10,12)13)2-3-7(6)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WKTLOEBFTPLCHH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)