Merck
ENA964488476
Enamine
sodium 2-(4-fluorophenyl)ethane-1-sulfinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.2
Numer MDL:
Iupac Name
sodium 2-(4-fluorophenyl)ethane-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C8H9FO2S.Na/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-12(10)11;/h1-4H,5-6H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NXMYCNDBYIUHNH-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724376
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724376
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)