Merck
ENA964480678
Enamine
7-bromo-1-methyl-1H,2H,3H-pyrazolo[1,5-a]imidazole
Wybierz wielkość
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-716084-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-716084-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-9-2-3-10-6(9)5(7)4-8-10/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
WMZMFGZVTIQWJV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716084
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716084
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)