Merck
ENA964473655
Enamine
4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
JGSDDGDWMGPLPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705994
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705994
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)