Merck
ENA964473557
Enamine
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-9-4-7(6-1-2-6)3-8(5-9)10(12)13/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)
Klucz InChI
WGCMBBTUKLLMLF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)