Merck
ENA964473526
Enamine
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-10-5-8(7-1-2-7)3-4-9(10)6-12/h3-7H,1-2H2
Klucz InChI
PLPWSFSUARCDIM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)