Merck
ENA964472254
Enamine
2-methyl-1-oxo-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole-6-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
3340,35 zł
100 MG
4364,10 zł
250 MG
6230,25 zł
500 MG
9804,60 zł
1 G
12 571,65 zł
2.5 G
24 646,05 zł
5 G
36 468,90 zł
10 G
54 065,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-704013-50MG
3340,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3340,35 zł
100 MG
4364,10 zł
250 MG
6230,25 zł
500 MG
9804,60 zł
1 G
12 571,65 zł
2.5 G
24 646,05 zł
5 G
36 468,90 zł
10 G
54 065,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-704013-50MG
3340,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-methyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-15-5-4-8-9-6-7(13(17)18)2-3-10(9)14-11(8)12(15)16/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
IRKOTZQGJJYXIW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704013
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704013
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)