Merck
ENA964470207
Enamine
rac-methyl (1R,2S)-2-(carboxy)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.57
Numer MDL:
Iupac Name
methyl (1R,2S)-2-(chlorocarbonyl)cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7ClO3/c1-10-6(9)4-2-3(4)5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/t3-,4+/m0/s1
Klucz InChI
VOUXEEDGGBGRHN-IUYQGCFVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703058
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703058
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)