Merck
ENA964468962
Enamine
1-butylcyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.66
Numer MDL:
mp
140-145
Iupac Name
1-butylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-2-3-4-7(8)5-6-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
ATSCOGUVRBXICQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658392
Melting Point
140-145
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658392
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)