Merck
ENA964468281
Enamine
2-(prop-2-en-1-yl)-2H-indazol-6-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-allyl-2H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-2-5-13-7-8-3-4-9(11)6-10(8)12-13/h2-4,6-7H,1,5,11H2
Klucz InChI
CBTSAVPWNYHQEV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399826
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399826
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)