Merck
ENA964468280
Enamine
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(4-8-6)2-1-3-10-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
Klucz InChI
OWUAAJPDYLEQLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)