Merck
ENA947425019
Enamine
1-[2-(dimethylamino)acetyl]piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.79
Numer MDL:
Iupac Name
1-(dimethylglycyl)piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N3O3S.ClH/c1-11(2)7-9(13)12-5-3-4-8(6-12)16(10,14)15;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,10,14,15);1H
Klucz InChI
JGPRCLRHEUJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-686912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-686912
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)