Merck
ENA947419665
Enamine
4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Numer MDL:
mp
81-85
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C9H6FNS/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-12-6-11-9/h1-6H
Klucz InChI
OBHMTXKJVROLQU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692166
Melting Point
81-85
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692166
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)