Merck
ENA947419541
Enamine
2-(fluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
50 MG
1869,75 zł
100 MG
2688,75 zł
250 MG
3747,60 zł
500 MG
5789,25 zł
1 G
7362,90 zł
2.5 G
14 242,50 zł
5 G
20 975,85 zł
10 G
31 002,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-701508-50MG
1869,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1869,75 zł
100 MG
2688,75 zł
250 MG
3747,60 zł
500 MG
5789,25 zł
1 G
7362,90 zł
2.5 G
14 242,50 zł
5 G
20 975,85 zł
10 G
31 002,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.64
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-701508-50MG
1869,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(fluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
CVFPBQPRNOFIMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)