Merck
ENA947418693
Enamine
1-methylcyclobutane-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
1678,95 zł
250 MG
2398,50 zł
500 MG
3784,95 zł
1 G
4849,65 zł
2.5 G
9512,10 zł
5 G
14 069,25 zł
10 G
20 866,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-701348-100MG
1678,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1678,95 zł
250 MG
2398,50 zł
500 MG
3784,95 zł
1 G
4849,65 zł
2.5 G
9512,10 zł
5 G
14 069,25 zł
10 G
20 866,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-701348-100MG
1678,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
1-methylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-5(3-2-4-5)9(6,7)8/h2-4H2,1H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
JQAUAUDMYXVBDD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701348
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701348
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)