Kluczowe dokumenty
ENA947416387
Enamine
6,7-difluoro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
6,7-difluoro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C9H7F2NO2/c1-4-9(13)12-7-2-5(10)6(11)3-8(7)14-4/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
LLYIMRVISUAHSD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
DUO94003DUO94002DUO94001
fluorescence
λex 390 nm; λem 476 nm
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm
fluorescence
λex 495 nm; λem 527 nm
fluorescence
λex 594 nm; λem 624 nm
technique(s)
flow cytometry: suitable, proximity ligation assay: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
product line
Duolink®
product line
Duolink®
product line
Duolink®
product line
Duolink®
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399092
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399092
  • Certyfikaty analizy (CoA)
    Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
    To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.