Merck
ENA947413171
Enamine
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.4
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-5-1-2-6-7(3-5)8(11)4-13-9(6)12/h1-4H
Klucz InChI
JCOMHSSFYXTEAR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)