Merck
ENA947413163
Enamine
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.53
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-6-2-3-7-8(4-6)10(12)13-5-9(7)11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
XNCSDEUKPCVVBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)